Learn More
Ruthénium, généralement 5 % sur poudre d’alumine, réduit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ruthenium |
| Aspect | Dark powder |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Poudre |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |