Learn More
Ruthénium, 4 % sur des anneaux d’oxyde d’aluminium de 6,35 mm (0,25 po.), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium |
Note relative au nom | 4% on 6.35mm (0.25 in.) alumina rings |
Couleur | Gris-blanc |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |