Learn More
Bollé Safety Petites lunettes de sécurité Rush+
Code produit. 15570984
Code produit. 15570984
Marque: Bollé Safety RUSHPSPSIP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçues pour les faces plus étroites, ils sont particulièrement adaptés aux étudiants ou jeunes adultes. Les petites lunettes de sécurité Bollé™ RUSH+ sont légères pour une utilisation prolongée et offre une conception ultrasportive.
  • Parfaitement adaptés aux visages plus étroits, conviennent également aux jeunes adultes et étudiants
  • Protection supérieure
  • Embouts de branches co-injectés, ultra souples et bicolores
  • Champ de vision panoramique
  • Plaquettes de nez réglables antiglisse
  • Protection contre les impacts de faible énergie
  • Très légères (seulement 26 g) pour une utilisation prolongée
  • Verres en PC transparent revêtu de Platinum™ antibuée et antirayures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166 FT CE European standard: guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc.
Type de lentille 2.2 mm, Curve 9
Largeur (métrique) 142 mm
Revêtement de la lentille Anti-fog, Scratch-resistant
Description RUSH+ Small Safety Glasses
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (application) Suitable for continuous work, resistant to fogging, fine particles and high speed particles at high temperatures, resistant to most aggressive chemicals
Couleur de la monture Rose / blanc
Comprend Non-slip adjustable bridge
Nb par paquet 10/Pk.
Poids (métrique) 26 g
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate, TPR
Frame Type Enveloppant