Learn More
Fisherbrand™ Règles
Moulage en plastique blanc.
55.50€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Plastique |
Longueur (métrique) | 1 m |
Épaisseur | 6 mm |
Largeur (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Type de balance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de balance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12979074
|
Fisherbrand™
Z8704/8204 |
Métrique et anglais |
55.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12989074
|
Fisherbrand™
Z7904/8304 |
Métrique |
55.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- 6 mm d’épaisseur par 25 mm de largeur
- 1 mètre de long
- Feuille imprimée en noir
Spécification
Blanc | |
1 m | |
25 mm |
Plastique | |
6 mm | |
Règle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Règles