Learn More
Brady™ Sac de verrouillage en toile robuste
Click to view available options
Couleur:
Noir sur jaune
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sacs de condamnation à cordelette
- Permet de sécuriser les prises électriques des appareils portables, les câbles de connecteurs pneumatiques, les crochets de grue, etc
- Notre sac de consignation de couleur jaune est très demandé et offre une excellente visibilité, il est fabriqué en toile robuste et peut être verrouillé, une fois fermé
- Contenu non inclus
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sac de verrouillage |
| Alternate Part Number | L/O BAG YELLOW CANVAS DUCK BAG |
| Couleur | Noir sur jaune |
| Matériau | PVC |
| Description | Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings |
| Dimensions (L x l) | 247.65 x 457.20 mm |
| Quantité | 1 de chaque |