Learn More
Uvex™ Gants de protection chimique Rubiflex S NB35S
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
11
Description
- Gants de protection chimique NBR longs en coton renforcé entrelacé
- Le revêtement NBR offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Le matériau de support en interlock de coton de haute qualité améliore le confort de l’utilisateur
- Les gants sont résistants à une grande variété de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
- Ajustement ergonomique avec une dextérité et un instinct améliorés
- Idéal pour les applications dans l’industrie chimique, les travaux de construction d’égouts et le nettoyage urbain
Spécification
Spécification
Coating Material | NBR |
Couleur | Vert |
Hand | Spécifique |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (métrique) | 0,50 mm |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKNOPT |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Coton interlock |
Séries | Rubiflex S NB35S |