Learn More
Uvex™ Gants de protection chimique Rubiflex S NB27B
Click to view available options
Dimensions:
7
10
Description
- Gants de protection chimique NBR très légers pour les stockinettes
- Entièrement recouverts d’un revêtement NBR d’une épaisseur de 0,40 mm environ
- Le matériau de support en interlock de coton de haute qualité améliore le confort de l’utilisateur
- Résistance aux graisses, aux huiles minérales et à une grande variété de produits chimiques
- Meilleure préhension dans les zones humides ou mouillées
- Conviennent aux écrans tactiles et à la transformation des aliments
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Laboratoire |
Coating Material | NBR |
Couleur | Bleu |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 2111X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKNOPT |
À utiliser avec (application) | Automobile, manipulation de produits chimiques, transformation des aliments, travaux en laboratoire et peinture |
Sexe | Unisexe |