Learn More
Buerkle™ Gants de protection Rubiflex
Click to view available options
Longueur (métrique):
37 cm
60 cm
Type de manchette de gant:
Gant court
Gant long
Description
- Gants de protection avec gantelet court ou long
- Pour les graisses, les huiles minérales, les solvants et de nombreux acides et alcalis
- En caoutchouc nitrile
- Très flexibles, souples au toucher
- Résistance élevée à l’abrasion et aux coupures
- Intérieur confortable en coton interlock
- Conformes à la norme EN 374
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 374 |
Couleur | Vert |
Matériau | Caoutchouc en nitrile |
Type de produit | Gants de protection |
À utiliser avec (application) | Manipulation des graisses, huiles minérales, solvants et de nombreux acides et alcalis |
Type de manchette de gant | Gant court |
Doublure | Coton |
Résistant à | Abrasion et coupures |
Longueur (métrique) | 37 cm |