Learn More
Uvex™ Rubiflex NB 3501 Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- La doublure intégrale en NBR est très flexible, pour les tâches qui nécessitent une dextérité
- Imprégnation RUBIPOR respirante
- Revêtement Interlock en coton
- Résistants à l’huile, aux graisses, au carburant et aux aérosols
- Parfaits pour une utilisation dans des environnements secs
Spécification
Spécification
Applications | Industrie |
Coating Material | NBR |
Couleur | Orange |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 0121X |
À utiliser avec (application) | Inspection, travaux sur métaux légers, entretien et peinture |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Coton |
Séries | Rubiflex NB 3501 |