Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex ESD NB35A
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
Description
- Gants de protection chimique antistatiques pour les stockinettes
- Entièrement revêtu d’un conducteur spécial, rêvetement NBR de 0,40 mm
- L’interlock de coton / Le matériau de support en carbone augmente le confort
- L’ajustement ergonomique est extrêmement flexible pour assurer une bonne sensibilité tactile
- Conformes à la norme actuelle DIN EN 16350:2014
- Résistance de contact inférieure à 108 ohms
- Meilleure préhension dans les zones humides ou mouillées
- Résistance à la graisse, aux huiles minérales et aux produits chimiques divers
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Idéal pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives et des environnements ESD
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | DIN EN 16350:2014 |
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Reusable |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | NBR |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus |