Learn More
Tétrafluoroborate de rubidium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
75.00€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18909-68-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4Rb |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.27 |
Numéro MDL | MFCD00083071 |
Clé InChI | MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate |
CID PubChem | 23696894 |
Nom IUPAC | Tétrafluoroboranuide de rubidium(1+) |
SMILES | [Rb+].F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20817.06 |
5 g |
75.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20817.14 |
25 g |
338.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18909-68-7 | |
172.27 | |
MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N | |
23696894 | |
[Rb+].F[B-](F)(F)F |
BF4Rb | |
MFCD00083071 | |
rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate | |
Tétrafluoroboranuide de rubidium(1+) |
Spécification
Rubidium tetrafluoroborate | |
BF4Rb | |
MFCD00083071 | |
MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N | |
Tétrafluoroboranuide de rubidium(1+) | |
23696894 | |
98% |
18909-68-7 | |
RbBF4 | |
rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate | |
[Rb+].F[B-](F)(F)F | |
172.27 | |
172.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 242-660-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only