Learn More
Sulfate de rubidium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
97.30€ - 1348.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7488-54-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4RbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.54 |
Numéro MDL | MFCD00011190 |
Clé InChI | XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 197088 |
Nom IUPAC | Acide sulfurique rubidium |
SMILES | [Rb].OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013493.14 |
25 g |
97.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013493.22 |
100 g |
324.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013493.36 |
500 g |
1348.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rubidium sulfate is used in hematology stain. It is also used as the raw materials for making kinds of Rubidium salts. It is fused on a ceramic bead and used as thermoionic detector. It is also used as a cathartic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7488-54-2 | |
183.54 | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide sulfurique rubidium |
H2O4RbS | |
MFCD00011190 | |
197088 | |
[Rb].OS(O)(=O)=O |
Spécification
Rubidium sulfate | |
7488-54-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011190 | |
Soluble in water (424mg/ml at 10°C). | |
[Rb].OS(O)(=O)=O | |
183.54 | |
267 | |
Odorless | |
3.613 g/mL |
1050°C | |
Cristalline | |
H2O4RbS | |
rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate | |
XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide sulfurique rubidium | |
197088 | |
99% | |
1.513 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-301-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only