Learn More
Perchlorate de rubidium, anhydre, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331728
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
A perchlorate oxidizing agent. Rubidium perchlorate as chosen because its precipitation provides an excellent separation from strontium and since it is also an accepted weighing form for rubidium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-42-4
Formule moléculaire ClO4Rb
Poids moléculaire (g/mol) 184.914
Numéro MDL MFCD00016294
Clé InChI NQYGGOOZLKJKPS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium perchlorate, rubidium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, rubidium salt, rubidiumperchlorat, perchloric acid, rubidium salt 1:1, clo4.rb, rubidium chlorate vii, acmc-20ajs4, perchloric acid rubidium salt, rubidium 1+ perchlorate ion
CID PubChem 23673707
Nom IUPAC perchlorate de rubidium(1+)
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Rb+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Rubidium perchlorate
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1481
Poids de la formule 184.94
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.4701
Sensibilité Hygroscopic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt