Learn More
Nitrate de rubidium, Puratronic™, 99,975 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
45.70€ - 749.00€
Identifiants chimiques
CAS 13126-12-0
Formule moléculaire NO3Rb
Poids moléculaire (g/mol) 147.47
Numéro MDL MFCD00011193
Clé InChI RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
CID PubChem 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010852.03
1 g
45.70€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11396997
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010852.09
10 g
178.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11307007
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
010852.18
50 g
749.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Rubidium nitrate is used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions. It acts as a colorant and an oxidizer especially in decoys and illumination flares. Further, it is employed as a starting material in the preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, which is utilized for the preparation of catalysts and in scintillation counters. In addition to this, it is used in fireworks to produce a red-violet color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13126-12-0
147.47
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
25731
NO3Rb
MFCD00011193
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Rubidium nitrate
13126-12-0
(Base des métaux)
MFCD00011193
rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
147.47
147.47
Puratronic™
Hygroscopic
310°C
Cristalline
NO3Rb
UN1477
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
rubidium(1+) nitrate
25731
99.975%
1.52
3.11g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P280-P305+P351+P338-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : QV0900000
missing translation for 'tsca' : TSCA