Learn More
Nitrate de rubidium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11346868
Nitrate de rubidium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346868
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11346868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013496.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Comme catalyseur dans les réactions organiques et chélateurs
Rubidium nitrate is used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions as a colorant and an oxidizer, e.g. in decoys and illumination flares. It is also used as a raw material for preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, for manufacture of catalysts and in scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13126-12-0
Formule moléculaire NO3Rb
Poids moléculaire (g/mol) 147.47
Numéro MDL MFCD00011193
Clé InChI RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 25731
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium nitrate
Point de fusion 310°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in acetone; Very soluble in HNO3
Nom IUPAC nitrate de rubidium(1+)
Poids de la formule 147.47
Pourcentage de pureté 99%
Indice de réfraction 1.52
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.11 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX11I035 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2022 Catalog Number013496.14,013496.22
Numéro de lotZ07G004 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/06/2022 Catalog Number013496.14,013496.22
Numéro de lotN28I070 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number013496.14,013496.22
Numéro de lotU27E062 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number013496.14,013496.22
Numéro de lotG21L31A Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number013496.14,013496.22
Nom du produit
Nitrate de rubidium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >