Learn More
Nitrate de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Rubidium nitrate used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions as a colorant and an oxidizer. It is also used as a raw material for preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, for manufacture of catalysts and in scintillation counters. It is rarely used in fireworks to produce a red-violet colour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rubidium nitrate |
Point de fusion | 310°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN1477 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid. |
Poids de la formule | 147.47 |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N16J001 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
B04N11 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
G12L31 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
T25D092 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
M19H003 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |