Learn More
Hydroxyde de rubidium hydraté, 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalyseur de chloration oxydatif
122.61€ - 610.04€
Identifiants chimiques
CAS | 12026-05-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HORb |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.48 |
Numéro MDL | MFCD00011194 |
Clé InChI | CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb |
CID PubChem | 16212572 |
Nom IUPAC | rubidium(1+);hydroxide;hydraté |
SMILES | [OH-].[Rb+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013481.06 |
5 g |
122.61€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013481.14 |
25 g |
610.04€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Oxidative chlorination catalyst.Rubidium hydroxide hydrate is used in fireworks in place of pure rubidium to get violet color, thereby it prevents the waste of expensive element rubidium. It acts as an intermediate in the synthesis of other rubidium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12026-05-0 | |
102.48 | |
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M | |
16212572 | |
[OH-].[Rb+] |
HORb | |
MFCD00011194 | |
rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb | |
rubidium(1+);hydroxide;hydraté |
Spécification
Rubidium hydroxide hydrate | |
Blanc à gris | |
(Base des métaux) | |
RbOH·xH2O | |
UN2678 | |
rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb | |
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M | |
rubidium(1+);hydroxide;hydraté | |
16212572 | |
99% |
12026-05-0 | |
Cristalline | |
HORb | |
MFCD00011194 | |
14,8285 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[OH-].[Rb+] | |
102.48 | |
102.48 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :HYDROXYDE DE RUBIDIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 215-186-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote