Learn More
Hexafluoroarsénate de rubidium(V), 98 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
64.40€ - 280.00€
Identifiants chimiques
CAS 43023-95-6
Formule moléculaire AsF6Rb
Poids moléculaire (g/mol) 274.38
Numéro MDL MFCD00042537
Clé InChI FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
CID PubChem 14205728
Nom IUPAC hexafluoroarsenic(-),1-), rubidium(1+)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398318
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039518.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11308328
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039518.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
43023-95-6
274.38
FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
14205728
F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
AsF6Rb
MFCD00042537
rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
hexafluoroarsenic(-),1-), rubidium(1+)
Spécification
Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Poudre
AsF6Rb
UN1557
Soluble in water.
F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
274.38
359.92
43023-95-6
(Base des métaux)
MFCD00042537
rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroarsenic(-),1-), rubidium(1+)
14205728
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H331
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P330-P501c
H301+H331
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante