Learn More
Chlorure de rubidium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Analyse de l’acide perchlorique, source de rubidium, catalyseur
57.10€ - 657.00€
Identifiants chimiques
CAS 7791-11-9
Formule moléculaire ClRb
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
Numéro MDL MFCD00011187
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CID PubChem 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15421027
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012892.06
5 g
57.10€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11377627
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012892.14
25 g
190.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11367627
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012892.22
100 g
657.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is used in testing for perchloric acid in laboratories, and is a source of rubidium. Rubidium chloride is used as a catalyst and additive in petrol. It has been employed to prepare molecular nanowires for nanoscale devices. Thin layer of rubidium chloride enhance the attributes of organic light-emitting diodes. Rubidium chloride also plays an essential role for enhancement in the memory storage property. It is an excellent non-invasive biomarker, and used in biomedical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7791-11-9
120.92
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
62683
[Cl-].[Rb+]
ClRb
MFCD00011187
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CHEBI:78672
Spécification
1390°C
718°C
Blanc
99% (metals basis)
ClRb
14,8284
Soluble in water; Practically insoluble in alcohol.
[Cl-].[Rb+]
120.92
CHEBI:78672
99%
1.493
2.800 g/mL
Rubidium chloride
7791-11-9
Cristalline
(Base des métaux)
MFCD00011187
rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
rubidium(1+);chlorure
62683
120.92
Odorless
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VL8575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote