Learn More
Chlorure de rubidium, +99,8 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11984191
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-11-9
Formule moléculaire ClRb
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
Numéro MDL MFCD00011187
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spécification
Point d’ébullition 1390.0°C
Nom chimique ou matériau Rubidium chloride
Point de fusion 718.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Formule linéaire RbCl
Merck Index 15,8417
Informations sur la solubilité Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
Nom IUPAC chlorure de rubidium(1+)
Poids de la formule 120.92
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Rubidium chloride