Learn More
Carbonate de rubidium, 99,975 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
44.20€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 584-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CO3Rb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.94 |
Numéro MDL | MFCD00011188 |
Clé InChI | WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate |
CID PubChem | 11431 |
SMILES | [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011105.03 |
1 g |
44.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011105.06 |
5 g |
150.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds it application as a raw material for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
584-09-8 | |
230.94 | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
11431 |
CO3Rb2 | |
MFCD00011188 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Rubidium carbonate | |
584-09-8 | |
Poudre | |
CO3Rb2 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
rubidium(1 +) ; carbonate | |
11431 | |
Odorless | |
White powder |
837°C | |
Blanc | |
99.975% (metals basis) | |
MFCD00011188 | |
Soluble in water at 20°C 4500g/L. | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O | |
230.94 | |
230.95 | |
Very Hygroscopic |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-530-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FG0650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only