Learn More
Carbonate de rubidium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 498.00€
Identifiants chimiques
CAS | 584-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CO3Rb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.94 |
Numéro MDL | MFCD00011188 |
Clé InChI | WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate |
CID PubChem | 11431 |
SMILES | [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12240.06 |
5 g | N/A | ||||||
15443047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12240.14 |
25 g | N/A | ||||||
15453047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12240.22 |
100 g |
498.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe carbonate de rubidium est utilisé comme matières premières pour la préparation de métal contenant du rubidium et de plusieurs sels de rubidium, pour la fabrication de verre spécial, pour la fabrication de micro-cellules à haute densité d’énergie et de détecteurs à scintillation composés de cristaux. Il est également utilisé comme catalyseur pour la préparation d’alcools à chaîne courte à partir de gaz d’alimentation.
Solubilité
Soluble dans l’eau4500 g/l @20°C.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Ne pas conserver à proximité des bases, de l’eau / de l’humidité.
Identifiants chimiques
584-09-8 | |
230.94 | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
11431 |
CO3Rb2 | |
MFCD00011188 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Rubidium carbonate | |
584-09-8 | |
Rb2CO3 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
rubidium(1 +) ; carbonate | |
11431 | |
99% | |
Very Hygroscopic |
837°C | |
CO3Rb2 | |
MFCD00011188 | |
Soluble in water4500g/L @20°C. | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O | |
230.94 | |
230.95 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-530-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FG0650000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only