Learn More
Carbonate de rubidium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS 584-09-8
Formule moléculaire CO3Rb2
Poids moléculaire (g/mol) 230.94
Numéro MDL MFCD00011188
Clé InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
CID PubChem 11431
Nom IUPAC rubidium(1 +) ; carbonate
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10115620
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
317150250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10662793
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
317151000
100 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
584-09-8
230.94
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
11431
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
CO3Rb2
MFCD00011188
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
rubidium(1 +) ; carbonate
Spécification
Rubidium carbonate
99%
Blanc
98.5% min. (ex Rb)
Rb2CO3
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
rubidium(1 +) ; carbonate
11431
99%
837°C
584-09-8
Poudre
CO3Rb2
MFCD00011188
Solubility in water: 4500g/L (20°C)
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
230.94
230.95
Pures
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-530-9