Learn More
Bromure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
47.20€ - 532.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-39-1 |
---|---|
Formule moléculaire | BrRb |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.37 |
Numéro MDL | MFCD00011186 |
Clé InChI | JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide |
CID PubChem | 4670918 |
Nom IUPAC | rubidium(1+);bromure |
SMILES | [Br-].[Rb+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012891.06 |
5 g |
47.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012891.14 |
25 g |
160.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490310
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012891.22 |
100 g |
532.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-39-1 | |
165.37 | |
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M | |
4670918 | |
[Br-].[Rb+] |
BrRb | |
MFCD00011186 | |
rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide | |
rubidium(1+);bromure |
Spécification
1340°C | |
693°C | |
Cristalline | |
BrRb | |
14,8283 | |
Soluble in water | |
[Br-].[Rb+] | |
165.37 | |
165.38 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Rubidium bromide | |
7789-39-1 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011186 | |
rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide | |
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M | |
rubidium(1+);bromure | |
4670918 | |
99.8% | |
1.553 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-162-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only