Learn More
Rubidium, 99,75 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11329728
Rubidium, 99,75 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329728
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 11329728
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044214.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium
Couleur Argent
CAS 7440-17-7
Aspect Silver-colored solid
Plage de pourcentage du dosage 99.75% (Metals basis)
Formule moléculaire Rb
Numéro MDL MFCD00134055
Quantité 1 g
Synonyme unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
Clé InChI IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rb]
Nom IUPAC Rubidium
Poids moléculaire (g/mol) 85.47
CID PubChem 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Odeur Odorless
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP19L008 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog Number044214.06,044214.03
Numéro de lotP19L009 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog Number044214.06,044214.03
Numéro de lotP11L005 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2025 Catalog Number044214.06,044214.03
Numéro de lotU06K046 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog Number044214.06,044214.03
Numéro de lotS05K068 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2024 Catalog Number044214.06,044214.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Rubidium, 99,75 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >