Learn More
Cole-Parmer™ Spatules haute température homologuées NSF Rubbermaid™
Grâce à ces spatules en forme de cuillère, prélever et étaler des matériaux est un jeu d’enfants.
Marque:  Cole-Parmer™ 06278-35
Code produit. 11720459
  • 130.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La poignée robuste en polypropylène (PP) est liée en permanence à une lame en caoutchouc flexible
  • Les spatules supportent des températures pouvant aller jusqu’à 212°F (100°C)
  • Approuvé par l’NSF
Spécification
Spécification
Homologuée NSF
16,5 in
41,91 cm
Spatule haute température
Polypropylène, caoutchouc