Learn More
Rubbermaid™ Pelles Bouncer™
Code produit. p-166449 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
946,3 mL
1,89 L
Longueur (impériale):
11,62 in
14 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11772015
Marque: Rubbermaid™ 6660030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En polycarbonate transparent certifié NSF et accepté par l’USDA, conformes aux réglementations de la FDA
  • Polycarbonate résistant à la rupture
  • Meilleure distribution et manipulation du poids par rapport au métal
  • Surface extérieure à texture grainée
  • Surface intérieure lisse et facile à nettoyer
  • Résistance aux lave-vaisselle commerciaux
Spécification
Capacité (impériale) 64 oz
Capacité (métrique) 1,89 L
Couleur Transparent
Certifications/Conformité USDA, FDA, NSF
Jetable Non
Type de produit Pelle utilitaire Bouncer™
Finition Surface extérieure à texture grainée et surface intérieure lisse
À utiliser avec (application) Conçues pour une meilleure distribution du poids et une meilleure manipulation avec une surface lisse
Longueur (impériale) 14 po
Matériau Polycarbonate
Longueur (métrique) 29 cm