Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Marque:  Fisherbrand™ FB50705
Code produit. 11865512
  • 23.00€ / 10m
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et flexible
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Spécification
5 mm
8 mm
1,5 mm
Caoutchouc
10 m
Pour le transfert de liquides d’anneau, de gaz et d’acides dilués