Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Marque:  Fisherbrand™ FB50717
Code produit. 11815522
  • 89.00€ / 10m
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et flexible
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (voir la tubulure en néoprène)
Spécification
Spécification
16 mm
22,5 mm
3,25 mm
Flexible
Caoutchouc
10 m
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués