Learn More
Fisherbrand™ Rubber Stopper Cork
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Stopper Cork | |
14 mm | |
Rubber |
11 mm | |
20/Pk. |