Learn More
Fisherbrand™ Poires de pipettes en caoutchouc pour pipettes cylindriques ou à poire
Idéales pour tous les milieux qui n’attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.
Marque:  Fisherbrand™ 4705541
3.29 EUR valable jusqu'au 2026-01-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24103" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11582672
  • 6.00€ / 1 pièce
Outlet Corner
Utilisez le code promo 24103
Afficher toutes les promotions
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
  • Avec ca. Volume de 60 ml adapté aux pipettes de 2 à 50 ml
  • Le milieu de pipette ne doit pas pénétrer dans le remplisseur de pipette ; il peut provoquer un dysfonctionnement de la valve