Learn More
Thermo Scientific™ Bandelettes de caoutchouc, 6 unités
Accessoires caoutchoutés assortis à utiliser avec les basculants numériques et les agitateurs rotatifs numériques
Marque:  Thermo Scientific™ 88882128
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16534812
  • 45.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
Description
Accessoires caoutchoutés assortis à utiliser avec les basculants numériques et les agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Prestations de service
2 ans
Spécification
Spécification
Remplacement du tube en caoutchouc
44 mm
Remplacement du tube en caoutchouc
Caoutchouc, acier inoxydable
108 mm
Mélangeur à vortex numérique