Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sac d’échantillonnage de gaz en caoutchouc
Code produit. 11744498
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
2 L
5 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11744498
Marque: Saint Gobain Life Sciences 5607074
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces sacs pour l’analyse des échantillons de gaz. Les sachets pour échantillons de gaz en caoutchouc Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ sont de forme cylindrique et dotés d’un tube et d’un robinet en ébonite.
  • Les sachets sont conditionnés individuellement
  • Disponibles en boîtes de dix
  • Épaisseur de la feuille de métal : 5/10 mm
  • Tailles et épaisseurs personnalisées disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Comprend Robinetterie
Matériau Caoutchouc
Type de produit Sac d’échantillonnage de gaz en caoutchouc