Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sac d’échantillonnage de gaz en caoutchouc
Utilisez ces sacs pour l’analyse des échantillons de gaz. Les sachets pour échantillons de gaz en caoutchouc Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ sont de forme cylindrique et dotés d’un tube et d’un robinet en ébonite.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 5607072
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Les sachets sont conditionnés individuellement
- Disponibles en boîtes de dix
- Épaisseur de la feuille de métal : 5/10 mm
- Tailles et épaisseurs personnalisées disponibles sur demande
Spécification
Sac d’échantillonnage de gaz en caoutchouc | |
0,5 L | |
Robinetterie | |
Caoutchouc |