Learn More
Abeba™ Chaussures en 5100 caoutchouc
La chaussure antistatique résiste à l'acide et à la base.
Marque: Abeba™ 5100/45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
- Zone de coup de pied ajustable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Microfibre | |
45 | |
Caoutchouc |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant | |
5100 |