Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante RT2 Advanced, 120 V, 60 Hz, prise US
Bénéficiez d’une précision grâce à notre agitateur à plaque chauffante à affichage numérique à profil bas, équipé d’un capteur PT100 pour des mesures de température précises adaptées aux procédures expérimentales sensibles.
889.43€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Matériau du corps Aluminium
Type de contrôleur Contrôle par rétroaction avec PID / balance
Longueur (impériale) 11,42 in
Dimensions 140 mm de diamètre
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions Matériau de la plaque supérieure Alimentation électrique Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Matériau de la plaque supérieure Alimentation électrique Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
15268824
Voir les accessoires Afficher les documents
Thermo Scientific™
88880005
140 mm de diamètre Aluminium 230 V, 50/60 Hz Différents styles
889.43€
1 pièce
En stock
Description
Il s'agit d’obtenir un contrôle précis sans grever votre budget grâce à l’agitateur à plaque chauffante numérique Thermo Scientific™ RT2 Advanced, qui offre un contrôle numérique de la température et de la vitesse avec une résolution de température 0.1°C et une plage de vitesses d’agitation comprise entre 30 à 2000 tr/min. Choisissez votre taux de montée en température et bénéficiez d’un excellent transfert de chaleur dû à la structure étroitement intégrée de l’appareil de chauffage et à une plaque supérieure en alliage d’aluminium à revêtement en céramique qui fournit également une uniformité et une résistance à la corrosion excellentes tout en permettant la surveillance optimale des changements de couleur dans les échantillons ou les milieux de culture au cours de l’opération.
Contrôle précis pour une exactitude assurée
  • Contrôle PID par microprocesseur avec rétroaction
  • Affichage LED numérique de la température et des tr/min (résolution 0.1 C pour la température)
  • Affichez simultanément la température actuelle et la température définie ou la vitesse d’agitation.
  • Plage de vitesses d’agitation : de 30 à 2000 tr/min
  • En cas de changement de viscosité, la fonction de rétroaction maintient une vitesse régulière.
  • Plage de températures : Max. 350°C / 662°F
  • La vitesse de chauffage peut être définie entre 0 et 100 % à intervalle de 1 %.
Les fonctions pratiques offrent de la flexibilité.
  • Réglez le minuteur pour démarrer immédiatement, compter à rebours ou démarrer lorsque la plaque supérieure atteint le point de consigne désiré.
  • Réglage de la limite de température configurable par l’utilisateur
  • Verrouillez le clavier pour plus de sécurité.
  • Comprend une sonde de température
    • Lorsqu’elle est connectée, l’unité bascule automatiquement sur le mode de capteur externe
    • Permet un contrôle de température de l’échantillon en cours d’utilisation
    • Affiche en temps réel la température détectée des échantillons ou des milieux sur l’écran numérique
  • Deux orifices filetés pour tiges-supports maintiennent divers types de dispositifs, comme des capteurs de température, des thermomètres, de la verrerie de laboratoire, etc. (les tiges-supports et pinces sont vendues séparément).
Les fonctions de sécurité offrent une grande tranquillité d’esprit.
  • L’indicateur d’avertissement de surface chaude est allumé lorsqu’il est arrêté et toujours branché, jusqu’à ce que la plaque supérieure atteigne la température ambiante
  • Le mécanisme d’agitation à démarrage progressif empêche les éclaboussures lors du démarrage.
  • Arrêt automatique en cas de surchauffe
  • Cordon d’alimentation amovible
  • L’écran de protection transparent en option protège l’utilisateur des éclaboussures.
Construction / capacité
  • Capacité d’agitation : 20 L (H2O)
  • Dimensions de la plaque supérieure : 140 mm / 5.5 po de diamètre
  • Matériau de la plaque supérieure : aluminium à revêtement en céramique
  • Encombrement (L x l x H) : 290 x 161 x 100 mm / 11.42 x 6.34 x 3.94 po
  • Matériau du corps : aluminium
  • Affichage : LED numérique (résolution 0.1 C)
  • Puissance calorifique : 600 W
  • Charge maximale : 25 kg / 55.1 lb
  • Alimentation électrique requise : 120 V, 60 Hz /230 V, 50/60 Hz
Accessoires en option
  • Bain chauffant (nº de catalogue 88880141)
  • Écran de protection de sécurité transparent (nº de catalogue 88880142)
  • Tige-support (nº de catalogue 88880143)
  • C-5, Support de pinces (nº de catalogue 88880148)
  • Pince à 3 broches (nº de catalogue 88880149)
  • Sonde de température de classe A (PT100, 400°C) (nº de catalogue 88880150)
Certifications :
CE, cCSAus
Garantie :
2 ans
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Spécification
Spécification
Aluminium
Contrôle par rétroaction avec PID / balance
140 mm de diamètre
50° à 350°C
3,94 in
290 mm
600 W
Rond
20 L
2 ans
cCSAus, CE
Aluminium
11,42 in
100 mm
122°F à 662°F
161 mm
6,34 in
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur
25 kg
30 à 2 000 tr/min
11,42 × 6,34 × 3,94 in (290 × 161 × 100 mm)
LED