Learn More
(RS)-Baclofen, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Selective GABAB receptor agonist. Skeletal muscle relaxant.
R-enantiomer also available.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (RS)-Baclofen |
CAS | 1134-47-0 |
Formule moléculaire | C10H12ClNO2 |
Synonyme | baclofen, lioresal, baclon, 4-amino-3-4-chlorophenyl butanoic acid, dl-baclofen, kemstro, gabalon, baclofene, baclofeno, baclofenum |
Clé InChI | KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)CN)Cl |
Nom IUPAC | 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.661 |
CID PubChem | 2284 |
ChEBI | CHEBI:2972 |