Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, sans glutamine
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076217
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
1 kit
500mL
Code produit. 11534446
Marque: Gibco™ 31870025
Milieu RPMI 1640, sans glutamine
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous proposons une grande variété de modifications de RPMI 1640 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires.
Le milieu
Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et de fortes concentrations de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu Eagle modifié de Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le RPMI 1640 utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu RPMI 1640
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7 à 7,4
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu RPMI 1640, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec rouge de phénol, pH de 7 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité entre 260 et 310 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.