Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, HEPES, sans glutamine
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076216
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
Code produit. 11554496
Marque: Gibco™ 42401018
Milieu RPMI 1640, HEPES, sans glutamine
À l’origine, le milieu RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) a été élaboré pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche. Depuis, le milieu RPMI 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifères, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes. Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ RPMI 1640 pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA qui ne font pas partie du milieu minimum essentiel de Eagle ni du milieu Eagle modifié du Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes en très fortes concentrations.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné au diagnostic ou à l’usage thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le milieu Gibco™ RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit RPMI 1640
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Osmolalité 270 à 310 mOsm / kg
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Environnement culturel CO2
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.