Learn More
Corning™ RPMI 1640, 1X
BIOPHARMA
Code produit. 15363561
Click to view available options
Quantité:
6/paquet
Type de produit:
RPMI 1640 sans L-glut et rouge de ph.
pH:
7 à 7,4
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 15363561
Marque: Corning™ 17105CV
Le supplément Glutagro™ améliore considérablement la stabilité par rapport au supplément de milieu de L-glutamine
Nommé pour le site où il a été développé, le Roswell Park Memorial Institute, RPMI 1640 est une modification du A5 de McCoy contenant un niveau accru d’inositol. Les types de cellules pour lesquels ce milieu est approprié comprennent le myélome de mammifère et les cellules d’hybridomes telles que les hybridomes de souris, les leucocytes humains et les lymphocytes B et T.
  • Peut être utilisé pour les cultures en suspension ou les cellules leucémiques humaines monocouches
  • Cette formulation est complétée par du glutaGRO™ à la place de la L-glutamine pour une meilleure stabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Type de produit RPMI 1640 sans L-glut et rouge de ph.
Sans additif Sans glutamine, Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6/paquet
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule L-cystine / L-méthionine, bicarbonate de sodium
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2° à 8°C