Learn More
RPLP0 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A2E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | RPLP0 |
|---|---|
| Clone | 2A2E1 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17669716
|
Proteintech
68056-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17659716
|
Proteintech
68056-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RPLP0 Monoclonal antibody apecifically detetects RPLP0 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA.Spécification
| RPLP0 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| BC009867 | |
| RPLP0 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification |
| 2A2E1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| 6175 | |
| RPLP0 fusion protein Ag1829 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |