Learn More
Fisher BioReagents™ Échelle d’ADN de routine
La norme de taille d’ADN prête à l’emploi est stable à température ambiante pendant deux ans au maximum
Marque: Fisher BioReagents™ BP2581-200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un doublet de repère à 1400 et 1550 bp
Spécification
Bleu | |
Liquide | |
11 |
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN | |
Confirmation de la taille du PCR | |
1000 μl |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Low Scale DNA Ladder, 100bp