Learn More
BRAND™ Cuves à coloration de Coplin
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
10
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Rond
- Fabrication en verre sodocalcique.
- Convient pour 10 lames 76 x 26 mm
- 10/boîte
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Bac à coloration |
| À utiliser avec (application) | Coloration |
| À utiliser avec (équipement) | 10 lames |
| Nombre de lames | 10 |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Profondeur (métrique) | 80 mm |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |