Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Code produit. 17948941
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
75 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17948941
Marque: Gilac™ G6120331
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Round dustbin great as a recycling bin.
  • Highly durable.
  • Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
  • Optional, choice of two lids.
  • External Diameter includes handles.
  • Width corresponds to diameter without handles.
Spécification
Capacité (métrique) 75 l
Diamètre (métrique) externe 670 mm
Diamètre (impériale) externe 26.4 in.
Capacité (impériale) 19.8 gal.
Couleur Rouge
Hauteur (métrique) 485 mm
Forme Rond
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (impériale) 19.1 in.
Matériau HDPE
Type de produit Dust Bin