Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique rond avec extrémités coniques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les barreaux d’agitation magnétiques ronds avec extrémités coniques ont un point de pivot naturellement centré, éliminant ainsi le besoin d’un anneau de rotation séparé
- Une surface lisse et des extrémités légèrement surélevées sur ces barreaux facilitent un mouvement efficace à travers les solutions
- Les diamètres des extrémités font 1 mm de moins que le diamètre central
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavables
Certifications
ISO 9001:2008, FDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA, ISO 9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 0,35 po |
| Longueur (impériale) | 1,97 po |
| Diamètre (métrique) | 9mm |
| Longueur (métrique) | 50mm |
| Matériau | Aimant Alnico |
| Forme | Rond avec extrémités coniques |