Learn More
Huenersdorf™ Round LDPE Dispenser Bottles
Click to view available options
Capacité:
50 mL
100 mL
250 mL
Description
- Couleur naturelle
- Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
- Forme ronde pour une bonne préhension
- Avec écrou-raccord jaune et bouchon de protection rouge
- Résistants aux températures de −20°C à +70°C
Spécification
Capacité | 50 mL |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 13mm |
À utiliser avec (application) | Dosages très précis |
Comprend | Écrou-raccord, bouchon de protection |
Matériau | PEBD |
Plage de températures (métrique) | De −20° à +70°C |
Couleur de bouchon | Rouge |
Closure Included | Oui |
Forme | Rond |