Learn More
Gilac™ Round HACCP Food Contact Container, 75 L
Round HACCP Food Contact Container is food contact certified and designed for storage, food preparation and transporting foodstuffs.
68.30€
Specifica
Type de produit | HACCP Food Container |
---|---|
Matériau | Polyethylene |
Capacité (métrique) | 19.8 gal. |
Diamètre (métrique) | 670 mm |
Hauteur (impériale) | 19.1 in. |
Codice del prodotto | Marca | Couleur | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Couleur | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17968981
|
Gilac™
G612021 |
Blanc |
68.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17948751
|
Gilac™
G612023 |
Yellow |
68.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17918461
|
Gilac™
G612028 |
Blue |
68.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17978831
|
Gilac™
G612033 |
Red |
68.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17978971
|
Gilac™
G612036 |
Green |
68.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descrizione
- HACCP round container.
- Food contact certified.
- For storage, food preparation and transporting foodstuffs.
- Highly durable.
- Reinforced bottom with anti-wear skirt.
- Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
- Optional, choice of two lids.
- External Diameter includes handles.
- Width corresponds to diameter without handles.
Specifica
HACCP Food Container | |
19.8 gal. | |
19.1 in. | |
Rond | |
75 L | |
540 mm |
Polyethylene | |
670 mm | |
485 mm | |
19.8 gal. | |
21.3 in. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto