Learn More
Fisherbrand™ Flacons alpha ronds à col étroit en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Conditionnement:
10 pièces
104 pièces
20 pièces
35 pièces
86 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Nb par paquet | 86/boîte |
| Quantité | 86/boîte |
| Bouche | Étroit |
| Forme | Coupe transversale, circulaire |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Type de produit | Flacon |
| Diamètre (métrique) | 46 mm |