Learn More
Fisherbrand™ Flacons alpha ronds à col étroit en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Description
- Col étroit
- Flacon rond en verre borosilicaté
- Verre ambré ou transparent
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 30 mL |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 40Pack |
Quantité | 40Pack |
Bouche | Étroit |
Forme | Coupe transversale, circulaire |
Hauteur (métrique) | 67 mm |
Type de produit | Flacon |
Diamètre (métrique) | 60 mm |