Learn More
Fisherbrand™ Flacons alpha ronds à col étroit en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 35/boîte |
Quantité | 35/boîte |
Bouche | Étroit |
Forme | Coupe transversale, circulaire |
Hauteur (métrique) | 177 mm |
Type de produit | Flacon |
Diamètre (métrique) | 77 mm |